主要文件
GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
别名:
CU040200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 963-037-08
長度
0.5 m
厚度
0.005 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF96303708-1EA4061821153326