Merck
GF95830230
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
别名:
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Nb
CAS号:
分子量:
92.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141730
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 958-302-30
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.30 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF95830230-1EA4061821040404
GF95830230-2EA4061821040411
GF95830230-10EA4061821040398
GF95830230-5EA4061821040428