主要文件
GF94302840
镍/铁
wire, 0.5 mm diameter, Ni90%/Fe10%, length 0.5 m, temper as drawn
别名:
NJ235140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 943-028-40
長度
0.5 m
直徑
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF94302840-1EA4061821153081