主要文件
GF94289507
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
别名:
NB015150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 942-895-07
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)