Merck
GF88317760
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
别名:
SM006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sm
CAS号:
分子量:
150.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141612
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 883-177-60
電阻係數
91.4 μΩ-cm, 0°C
重量
20 g
零件最大尺寸
500 (micron)
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
密度
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI 密鑰
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)