主要文件
GF87090958
氮化硼
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
别名:
B 607910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 870-909-58
長度
100 mm
直徑
6.4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)