主要文件
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
别名:
FV331013
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 869-097-87
長度
0.5 m
線圈寬度
300 mm
厚度
0.013 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)