主要文件
GF85568800
氮化硅
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
别名:
SI536015
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 855-688-00
重量
100 g
零件最大尺寸
0.02 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)