形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 850-737-55
長度
100 mm
壁厚
0.05 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF85073755-10EA | 4061825029481 |
GF85073755-2EA | 4061825029511 |
GF85073755-1EA | 4061825029498 |
GF85073755-20EA | 4061825029504 |
GF85073755-5EA | 4061825029528 |