蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 850-691-54
電阻係數
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.025 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[V]
InChI
1S/V
InChI 密鑰
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3