主要文件
GF84138318
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
别名:
SI643250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 841-383-18
尺寸
50 × 50 mm
厚度
5.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)