形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 834-383-65
長度
200 mm
直徑
10 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF83438365-10EA | 4061821132093 |
GF83438365-1EA | 4061821132109 |
GF83438365-2EA | 4061821132116 |
GF83438365-5EA | 4061821132123 |