Merck
GF83063202
wire, 1.2 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 830-632-02
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
長度
0.5 m
直徑
1.2 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)