主要文件
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
别名:
HF516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 752-365-64
重量
100 g
零件最大尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)