Merck
GF74526880
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 75 mm, purity 99%
别名:
DY000230
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Dy
CAS号:
分子量:
162.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141602
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 745-268-80
電阻係數
89 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 75 mm
厚度
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
密度
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI 密鑰
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)