Merck
GF74378111
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.9%
别名:
SN006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 743-781-11
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
重量
2000 g
零件最大尺寸
45 (micron)
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)