製造商/商標名
Goodfellow 730-756-75
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.015 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF73075675-20EA | 4061821131188 |
GF73075675-10EA | 4061821131164 |
GF73075675-1EA | 4061821131171 |
GF73075675-2EA | 4061821131195 |
GF73075675-5EA | 4061821131201 |