主要文件
GF72955301
黄铜
wire, Cu63%/Zn37%, length 100 m, 0.08 mm diameter, temper hard
别名:
CU025120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 729-553-01
長度
100 m
直徑
0.08 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)