Merck
GF72371695
foil, thickness 0.01 mm, purity 99%, size 25 × 25 mm
别名:
GD000210
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd
CAS号:
分子量:
157.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141605
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 723-716-95
電阻係數
126 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.01 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI 密鑰
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)