Key Documents
GF71222981
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 1m coil, 0.05mm thickness
别名:
AG060220
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 712-229-81
長度 × 厚度
1 m × 0.05 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)