主要文件
GF69778300
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.5mm diameter, hard
别名:
FE205140
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 697-783-00
長度 × 直徑
100 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)