化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 695-947-66
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
零件最大尺寸
150 (micron)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF69594766-1EA | 4061821105165 |