主要文件
GF68781167
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
别名:
SI636810
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
spheres
製造商/商標名
Goodfellow 687-811-67
直徑
3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF68781167-1EA4061821160188