蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.9%
形狀
powder
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 684-506-76
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
平均粒徑
1-3 μm (FSSR)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials