Key Documents
GF68054878
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.25mm diameter, hard
别名:
NI025130
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 680-548-78
長度 × 直徑
20 m × 0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)