Key Documents
GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
别名:
AL609300
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
sputtering target
製造商/商標名
Goodfellow 673-981-15
直徑
50 mm
厚度
3.15 mm