主要文件
GF65796430
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 3.175mm outside diameter, 0.254mm wall thickness, 2.667mm inside diameter, as drawn
别名:
FE047410
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 657-964-30
長度 × 壁厚
100 mm × 0.254 mm
外徑 × 內徑
3.175 mm × 2.667 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)