化驗
≥99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 656-033-14
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
20 m
直徑
0.0125 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF65603314-1EA | 4061821122308 |