Merck
GF65394399
powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.5+%
别名:
SB006030
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sb
CAS号:
分子量:
121.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141704
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 653-943-99
電阻
41.7 μΩ-cm
重量
20 g
零件最大尺寸
45 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)