GF63894145
别名:
W 506010
1 of 10
Sigma-Aldrich
267511
钨
BCR102
碳化钨粉 (O)
255475
氮化硼试剂
357421
GF46016007
硼化钨
GF04511157
NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
241881
碳化钨
1.12384
Titanium hydride
15580
硼
99%
powder
Goodfellow 638-941-45
100 g
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。