GF63284924
别名:
W 276100
1 of 10
Sigma-Aldrich
637254
氧化钛 (IV),锐钛矿
718467
氧化钛(IV)
267503
钛
GF86612003
Tungsten-nickel-iron alloy, W95Ni3.5Fe1.5
GF16031843
241881
碳化钨
P7082
氯铂酸 六水合物
637238
二氧化硅
Supelco
381276
硅胶
369489
lumps
Goodfellow 632-849-24
200 g
3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.