形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 623-711-99
長度 × 壁厚
100 mm × 0.125 mm
外徑 × 內徑
1.8 mm × 1.55 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF62371199-5EA | 4061831016932 |
GF62371199-1EA | 4061825437736 |
GF62371199-2EA | 4061829965952 |