Key Documents
GF62304476
Graphene dispersion
solids content 40%,100 g, viscosity 5.5 Pa.s
别名:
GK00NK10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiCxHyOz
分類程式碼代碼:
12141908
NACRES:
NA.23
product name
石墨烯, ink, solids content 40%, 100 g, viscosity 5.5 Pa.s 
形狀
solid
製造商/商標名
Goodfellow 623-044-76
寬度
100 g
黏度
5.5 Pa.s
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)