Merck
GF61633188
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
别名:
CD006110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141707
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 616-331-88
電阻係數
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
50 g
塊最大尺寸
5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI 密鑰
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)