Key Documents
GF59552185
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
别名:
TE006105
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141913
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 595-521-85
重量
50 g
塊最大尺寸
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)