主要文件
GF59267391
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
1m wire, 1mm diameter, hard
别名:
AL055170
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 592-673-91
長度 × 直徑
1 m × 1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)