主要文件
GF58450877
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
1000mm rod, 16mm diameter
别名:
FL017925
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 584-508-77
長度 × 直徑
1000 mm × 16 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)