主要文件
GF57788454
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.7 mm
别名:
AL607060
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 577-884-54
長度
100 mm
外徑
3.0 mm
壁厚
0.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)