製造商/商標名
Goodfellow 571-701-89
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.40 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF57170189-1EA | 4061821138903 |
GF57170189-2EA | 4061821138910 |