形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 556-887-87
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.76 mm
顏色
clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF55688787-1EA | 4061825015644 |
GF55688787-10EA | 4061825015637 |
GF55688787-20EA | 4061825015651 |
GF55688787-2EA | 4061825015668 |
GF55688787-5EA | 4061825015675 |