Merck
GF55168241
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+%
别名:
B 006041
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B
CAS号:
分子量:
10.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141907
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 551-682-41
電阻係數
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
10 g
平均粒徑
0.9 μm (FSSR)
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[B]
InChI
1S/B
InChI 密鑰
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)