Key Documents
GF53165943
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 1 m, coil width 192 mm
别名:
CU130240
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 531-659-43
長度
1 m
線圈寬度
192 mm
厚度
0.016 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)