主要文件
GF52713356
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, temper annealed
别名:
FA140350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 527-133-56
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF52713356-1EA4061821130587
GF52713356-5EA4061821130617
GF52713356-10EA4061821130570
GF52713356-20EA4061821130594
GF52713356-2EA4061821130600