形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 515-877-70
尺寸
250 × 250 mm
厚度
0.3 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF51587770-2EA | 4061825065830 |
GF51587770-1EA | 4061825065823 |
GF51587770-5EA | 4061825065847 |