主要文件
GF50702486
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 45 x 60mm, 0.125mm thickness, as rolled
别名:
MO010250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil (temper - as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 507-024-86
尺寸 × 厚度
45 mm × 60 mm × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)