Merck
GF50409682
foil, thickness 0.5 mm, 8 mm diameter, purity 99.8%
别名:
V 000330
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
V
CAS号:
分子量:
50.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141749
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.8%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 504-096-82
電阻係數
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
直徑
8 mm
8 mm
厚度
0.5 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[V]
InChI
1S/V
InChI 密鑰
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)