化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 494-421-37
電阻係數
50.5 μΩ-cm, 0°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.3 mm
bp
2836 °C (lit.)
mp
1540 °C (lit.)
密度
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sc]
InChI
1S/Sc
InChI 密鑰
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N