主要文件
GF49300051
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
1000mm wire, 1.0mm diameter, as drawn, straight wire
别名:
FE225340
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 493-000-51
長度 × 直徑
1000 mm × 1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow产品
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)