Merck
GF49084498
lump, 25 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
别名:
LU006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Lu
CAS号:
分子量:
174.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141608
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 490-844-98
電阻係數
54 μΩ-cm, 20°C
重量
2 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
3402 °C (lit.)
mp
1663 °C (lit.)
密度
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Lu]
InChI
1S/Lu
InChI 密鑰
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)