形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 490-286-32
尺寸
600 × 600 mm
厚度
1 mm
顏色
clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF49028632-2EA | 4061825076041 |
GF49028632-1EA | 4061825076034 |